Learn More
Vedaprofeno, TRC
Código de producto. 30012253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012253 5 mg 5 miligramos
30005188 25 mg 25 miligramos
30006353 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012253 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV1053005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71109-09-6
Fórmula molecular C19 H22 O2
Peso molecular (g/mol) 282.38
Sinónimo Vedaprofen, (2RS)-2-(4-Cyclohexyl-1-naphthyl)propanoic acid, 1-Naphthaleneacetic acid, 4-cyclohexyl-α-methyl-, 4-Cyclohexyl-α-methyl-1-naphthaleneacetic acid, CERM 10202, PM 150, Quadrisol
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-ciclohexilnaftalen-1-il)propanoico
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(C2CCCCC2)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vedaprofen
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22O2/c1-13(19(20)21)15-11-12-16(14-7-3-2-4-8-14)18-10-6-5-9-17(15)18/h5-6,9-14H,2-4,7-8H2,1H3,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.162