Learn More
Vedaprofeno 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30312342 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312342 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17906000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vedaprofen
CAS 71109-09-6
Nombres de analitos o componentes Vedaprofen
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H22 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Vedaprofen, (2RS)-2-(4-Cyclohexyl-1-naphthyl)propanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22O2/c1-13(19(20)21)15-11-12-16(14-7-3-2-4-8-14)18-10-6-5-9-17(15)18/h5-6,9-14H,2-4,7-8H2,1H3,(H,20,21)
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(C2CCCCC2)c3ccccc13
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-ciclohexilnaftalen-1-il)propanoico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 282.38
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.162 g/mol