Learn More
Bromuro de vecuronio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16504354 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16504354 250 mg 250 miligramos
16594344 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16504354 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461972500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50700-72-6
Fórmula molecular C34H57BrN2O4
Peso molecular (g/mol) 637.74
Clave InChI VEPSYABRBFXYIB-PWXDFCLTSA-M
Nombre IUPAC bromuro de 1-[(1R,2S,3aS,3bR,5aS,7S,8S,9aS,9bS,11aS)-1,7-bis(acetiloxi)-9a,11a-dimetil-8-(piperidin-1-il)-hexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-2-il]-1-metilpiperidin-1-io
SMILES [Br-].CC(=O)O[C@H]1[C@H](C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](OC(C)=O)[C@H](C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)N1CCCCC1)[N+]1(C)CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vecuronium bromide
Punto de fusión 235.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, dichloroethane, acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 637.75
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vecuronium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Sikkerhedssætning
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Vecuronium bromide
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.