Learn More
Vecabrutinib, MedChemExpress
Código de producto. 16494268
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494268 10 mg 10 miligramos
16406997 5 mg 5 miligramos
16405206 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494268 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109078
MedChemExpress Vecabrutinib (SNS-062) is a potent, noncovalent BTK and ITK inhibitor, with Kd values of 0.3 nM and 2.2 nM, respectively. Vecabrutinib shows an IC50 of 24 nM for ITK.
Vecabrutinib (SNS-062) is a potent, noncovalent BTK and ITK inhibitor, with Kd values of 0.3 nM and 2.2 nM, respectively. Vecabrutinib shows an IC50 of 24 nM for ITK.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vecabrutinib
CAS 1510829-06-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H24ClF4N7O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo SNS-062
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (235.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC([C@@H]1[C@@H](N(CCC[C@H]2NC3=CC(C(F)(F)F)=CC(Cl)=C3)C2=O)CN(C4=NC=NC(N)=C4F)CC1)=O
Peso molecular (g/mol) 529.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 529.92
Porcentaje de pureza 98.36%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.