Learn More
VE 821, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-amino-6-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-N-phenyl-2-pyrazinecarboxamide |
| CAS | 1232410-49-9 |
| Fórmula molecular | C18H16N4O3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | VE 821, 3-amino-6-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-N-phenyl-2-pyrazinecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H16N4O3S/c1-26(24,25)14-9-7-12(8-10-14)15-11-20-17(19)16(22-15)18(23)21-13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3,(H2,19,20)(H,21,23) |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)c2cnc(N)c(n2)C(=O)Nc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 3-amino-6-(4-metilsulfonilfenil)-N-fenilpirazina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 368.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.0943 |