Learn More
VE-821, MedChemExpress
Código de producto. 16448747
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16448747
Marca: Medchem Express HY14731
MedChemExpress VE-821 is a potent ATP-competitive inhibitor of ATR with Ki/IC50 of 13 nM/26 nM.
VE-821 is a potent ATP-competitive inhibitor of ATR with Ki/IC50 of 13 nM/26 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VE-821
CAS 1232410-49-9
Color Verde
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H16N4O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (135.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1)C2=NC(C3=CC=C(C=C3)S(=O)(C)=O)=CN=C2N
Peso molecular (g/mol) 368.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.41
Porcentaje de pureza 98.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.