Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | VE-821 |
| CAS | 1232410-49-9 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95 % |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C18H16N4O3S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.41 |
| Clave InChI | DUIHHZKTCSNTGM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CN=C(N)C(=N1)C(=O)NC1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 3-amino-6-(4-methanesulfonylphenyl)-N-phenylpyrazine-2-carboxamide |
| Peso molecular (g/mol) | 368.41 |