Learn More
VD3-d6, MedChemExpress
Código de producto. 16469047
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16469047 5 mg 5 miligramos
16431509 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16469047 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15331
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress VD3-d6 (Vitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6) is the deuterium labeled Vitamin D3; tools for determination of Vitamin D3 metabolites in human serum.
VD3-d6 (Vitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6) is the deuterium labeled Vitamin D3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VD3-d6
CAS 118584-54-6
Notas de grado de pureza Research
Forma física Sólido
Fórmula molecular C27H38D6O
Color Amarillo claro
Sinónimo Vitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (255.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H](CCC/1=C)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](CCCC(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C)([H])[C@]3(C)CCC\2
Industry Type Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecular (g/mol) 390.67
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.67
Porcentaje de pureza 98.0%