Learn More
VD2-d3, MedChemExpress
Código de producto. 16459047
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16459047 5 mg 5 miligramos
16421509 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16459047 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15330
MedChemExpress VD2-d3 is the deuterium labeled vitamin D2.
VD2-d3 is the deuterium labeled vitamin D2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VD2-d3
CAS 1217448-46-8
Notas de grado de pureza Research
Forma física Sólido
Fórmula molecular C28H41D3O
Color Blanco
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (50.04 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O[C@@H](CCC/1=C([2H])\[2H])CC1=C([2H])\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](/C=C/[C@H](C)C(C)C)C)([H])[C@]3(C)CCC\2
Industry Type Metabolism-sugar/lipid metabolism
Peso molecular (g/mol) 399.67
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.67
Porcentaje de pureza 95.46%