Learn More
Sonics Materials Procesador ultrasónico VCX-1500HV
Código de producto. 11783649
Cambiar vista
Click to view available options
Vataje:
1500 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Vataje Tamaño de la unidad
11783649 1500 W cada uno
1 options
Código de producto. 11783649 Proveedor Sonics Materials N.º de proveedor VCX1500HV220
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Diseñado principalmente para dispersar y homogeneizar, este sistema de procesamiento de líquidos ultrasónico de alto volumen de 1500 W es perfecto para aplicaciones de gran volumen.
  • Procesadores ultrasónicos y equipos para aplicaciones de gran volumen
  • La tasa de rendimiento de la celda de flujo suele ser de 100 litros/hora; las variables son la viscosidad y el grado de procesamiento deseado.
  • La célula de flujo se recomienda para el tratamiento de muestras de baja viscosidad que no requieran una exposición prolongada a ultrasonidos.
  • Diseñado principalmente para la dispersión y homogeneización
  • La celda de flujo se desmonta fácilmente para su inspección y limpieza, y tiene una camisa de agua para permitir que la muestra se enfríe/caliente mientras se procesa.
Especificaciones
Vataje 1500 W