Learn More
Velp Scientifica™ Vcopper
Código de producto. 15329614 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
Analizador de nitrógeno Dumas
Tamaño de la unidad:
470 g
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de la unidad
15329614 Analizador de nitrógeno Dumas 470 g
1 options
Código de producto. 15329614 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor A00000240
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Vcopper Velp Scientifica™ para su uso con el analizador de nitrógeno Dumas NDA 701 y 702.
  • Para uso con NDA 701 y 702.
Especificaciones
Tipo Vcopper
Capacidad de muestra 470 g
Para utilizar con Analizador de nitrógeno Dumas
Peso (métrico) 0,47 kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vcopper High Reduction Efficiency
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: copper