Learn More
VcMMAE, MedChemExpress
Descripción
VcMMAE (mc-vc-PAB-MMAE) is a drug-linker conjugate for ADC with potent antitumor activity by using the anti-mitotic agent, monomethyl auristatin E (MMAE, a tubulin inhibitor), linked via the lysosomally cleavable dipeptide, valine-citrulline (vc).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | VcMMAE |
| CAS | 646502-53-6 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C68H105N11O15 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | MC-Val-Cit-PAB-MMAE mc-vc-PAB-MMAE |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 54 mg/mL (41.01 mM) |
| SMILES | CC(C)[C@@H](C(N[C@@H](CCCNC(N)=O)C(NC1=CC=C(COC(N(C)[C@@H](C(C)C)C(N[C@@H](C(C)C)C(N([C@@H]([C@@H](C)CC)[C@H](OC)CC(N2[C@@]([C@H](OC)[C@@H](C)C(N[C@H](C)[C@@H](O)C3=CC=CC=C3)=O)([H])CCC2)=O)C)=O)=O)=O)C=C1)=O)=O)NC(CCCCCN4C(C=CC4=O)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 1316.63 |
| Mostrar más |