Learn More
MedChemExpress VCH-916
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 497.73 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 98.48% |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 39 mg/mL (78.36 mM) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 1200133-34-1 |