missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ VCAM-1 Monoclonal Antibody (STA)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 12332093
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
12332093 100 μg paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12332093 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA110065

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody recognizes an extracellular epitope of CD106 antigen (VCAM-1), a 100-110 kDa type I membrane protein of the immunoglobulin superfamily, a crucial mediator of leukocyte adhesion, and a costimulation molecule. Immunohistochemistry (Frozen): acetone fixation.

VCAM-1 is a cell surface sialoglycoprotein expressed by cytokine activated endothelium. The protein has a number of functions including the regulation of leukocyte migration, leukocyte-endothelial cell adhesion and signal transduction and may play a role in a number of inflammatory diseases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VCAM-1
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon STA
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 15 mM sodium azide; pH 7.4
génica VCAM1
N.º de referencia del gen P19320
Alias de gen adhesion molecule VCAM-1; CD106; CD106 antigen; DKFZp779G2333; INCAM100; INCAM-100; MGC99561; sCD106; soluble CD106; soluble VCAM 1; sVCAM 1; vascular cell adhesion molecule; vascular cell adhesion molecule 1; vascular cell adhesion molecule-1; vascular cell adhesion protein 1; V-CAM 1; Vcam1; Vcam-1; VCAM1B
Símbolos de los genes VCAM1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human DS6 T cell line.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7412
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C, do not freeze
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.