Learn More
Vc-MMAD, MedChemExpress
Descripción
Vc-MMAD consists the ADCs linker (Val-Cit) and potent tubulin inhibitor (MMAD). Vc-MMAD is a drug-linker conjugate for ADC.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vc-MMAD |
| CAS | 1401963-17-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C70H104N12O14S |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | O=C1N(CCCCCC(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@@H](CCCNC(N)=O)C(NC2=CC=C(COC(N([C@@H](C(C)C)C(N[C@@H](C(C)C)C(N([C@H]([C@@H](CC(N3[C@@H](CCC3)[C@H](OC)[C@H](C(N[C@H](C4=NC=CS4)CC5=CC=CC=C5)=O)C)=O)OC)[C@@H](C)CC)C)=O)=O)C)=O)C=C2)=O)=O)=O)C(C=C1)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 1369.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1369.71 |
| Porcentaje de pureza | 98.82% |
| Mostrar más |