Learn More
Sonics Materials VC 750 Ultrasonic Processor
Código de producto. 11743619
Cambiar vista
Click to view available options
Vataje:
750 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Vataje Tamaño de la unidad
11743619 750 W cada uno
1 options
Código de producto. 11743619 Proveedor Sonics Materials N.º de proveedor VC750220
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Robust and reliable 750 Watt ultrasonic processors for small and medium volume applications that are ideal for safely processing a wide range of organic and inorganic materials from 250 microliters to 1 liter.
Visualización de la potencia de salida en Vatio y de la energía disipada en Julio
• Sonicador con visualizador de energía
Especificaciones
Tipo de producto Ultrasonic Processor
Vataje 750 W