Learn More
IKA™ Controlador de vacío VC 10
Código de producto. 16288431 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión: 100 - 240 V
Código de producto.
16288431 Tensión: 100 - 240 V
1 options
Código de producto. 16288431 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0020005132
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Controlador de vacío universal para una calibración de dos puntos de múltiples fuentes de vacío
  • Incluye un sensor de presión cerámico resistente a productos químicos.
  • La pantalla TFT de alta resolución garantiza un funcionamiento y una navegación intuitivos.
  • La válvula de ventilación funciona incluso durante los cortes del suministro eléctrico y airea la cámara de vacío.
  • Se pueden guardar hasta 10 programas, con hasta 10 secuencias de presión/tiempo
  • Es posible gestionar el experimento a través de labworldsoft™ (interfaz RS 232) y conectarse a un sensor de temperatura PT 1000 externo para medir la temperatura de todas las aplicaciones
  • El mando de emergencia detiene el controlador y airea la cámara de vacío.
  • La duración de las válvulas está respaldada por la función de limpieza, que se puede ajustar para cada aplicación.
  • El funcionamiento del controlador de vacío se ve facilitado por un selección de idiomas (menú).
  • El firmware del dispositivo se puede actualizar regularmente con la herramienta de actualización de firmware gratuita (a través de USB).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tensión 100/240 V
Peso (métrico) 1,284 kg
Frecuencia 50/60 Hz