missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VBP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16812944 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16812944 20 μL 20 microlitros
16802944 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16812944 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 143451AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by VBP1 interacts with the Von Hippel-Lindau protein to form an intracellular complex. The encoded protein functions as a chaperone protein, and may play a role in the transport of the Von Hippel-Lindau protein from the perinuclear granules to the nucleus or cytoplasm. Alternative splicing and the use of alternate transcription start sites results in multiple transcript variants encoding different protein isoforms.

Especificaciones

Antígeno VBP1
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.22 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica VBP1
N.º de referencia del gen P61758, P61759
Alias de gen HIBBJ46, PFD3, PFDN3, Prefoldin subunit 3, VBP 1, VBP1, VHL binding protein 1
Símbolos de los genes VBP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno VBP1 Fusion Protein Ag5685
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22327, 681825, 7411
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.