Learn More
UVP Modelo VB-26 de transiluminador
Código de producto. 11746832
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
11746832 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 11746832 Proveedor UVP N.º de proveedor 95046102
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Utilice estos transiluminadores para monitorizar y detectar la migración de ADN y la expresión de proteínas en tiempo real. Los transiluminadores UVP™ proporcionan retroiluminación de materiales fluorescentes transparentes sobre toda la superficie d
  • Diseñado para su uso con tinciones de GFP
  • La luz azul se transmite a través de casi cualquier equipo de laboratorio transparente (plástico, vidrio, etc.).
  • Dimensiones con cubierta (Pr × An × Al): 241 × 337 × 121 mm
  • 8 vatios
  • La cubierta ámbar (incluida) bloquea la transmisión de la luz azul y permite la visualización de material por encima de 500 nm
Ajustes de intensidad variable:
  • El ajuste alto permite la excitación con luz azul (de 460 a 470 nm) de fluoróforos en geles para fotografías rutinarias.
  • El medio es excelente para la visualización y la escisión rápida de una sola banda.
  • El ajuste bajo permite la colocación y preparación de geles, la excitación de varias bandas y el enfoque para fotografías.
Especificaciones
Anchura (métrico) 279 mm
Altura (métrico) 122 mm
Fondo (métrico) 356 mm
Tipo de producto Transiluminador de luz azul
Para utilizar con (aplicación) Supervisión y detección de migración de ADN y expresión de proteínas en tiempo real
Área de filtración (métrica) 210 x 260 mm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tamaño del filtro (métrico) 210 x 260 mm
Modelo VB-26
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
Intensity Alto/Medio/Bajo
Wavelength De 460 nm a 470 nm
Tipo de iluminación Visi-Blue