Learn More
Vatinoxan hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16490148
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490148 5 mg 5 miligramos
16477688 10 mg 10 miligramos
16403636 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16490148 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19057A
MedChemExpress Vatinoxan hydrochloride (MK-467 hydrochloride;L-659066 hydrochloride) is a peripheral α2 adrenergic receptor antagonist.
Vatinoxan hydrochloride (MK-467 hydrochloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vatinoxan hydrochloride
CAS 130466-38-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H27ClN4O4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo MK-467 hydrochloride L-659066 hydrochloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 133 mg/mL (292.33 mM)
SMILES [H]Cl.CS(=O)(NCCN([C@]1(CN2)CCN3CCC4=C(OC5=CC=CC=C54)[C@]3([H])C1)C2=O)=O
Peso molecular (g/mol) 454.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.97
Porcentaje de pureza 99.28%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation