Learn More
Dihidrocloruro de Vatalanib, TRC
Código de producto. 30456988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456988 10 mg 10 miligramos
30450552 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456988 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV09950010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 212141-51-0
Fórmula molecular C20 H15 Cl N4 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 419.73
Sinónimo 1-Phthalazinamine, N-(4-chlorophenyl)-4-(4-pyridinylmethyl)-, hydrochloride (1:2), 1-Phthalazinamine, N-(4-chlorophenyl)-4-(4-pyridinylmethyl)-, dihydrochloride (9CI), Vatalanib dihydrochloride
Nombre IUPAC N-(4-clorofenil)-4-(piridina-4-ilmetil)ftalazina-1-amina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.Clc1ccc(Nc2nnc(Cc3ccncc3)c4ccccc24)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vatalanib Dihydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H15ClN4.2ClH/c21-15-5-7-16(8-6-15)23-20-18-4-2-1-3-17(18)19(24-25-20)13-14-9-11-22-12-10-14;;/h1-12H,13H2,(H,23,25);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.0519