Learn More
Diclorhidrato de vatalanib-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vatalanib-d4 Dihydrochloride |
| CAS | 1246820-27-8 |
| Fórmula molecular | C20H13D4Cl3N4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-(4-Chlorophenyl-d4)-4-(4-pyridinylmethyl)-1-phthalazinamine Dihydrochloride, CGP-79787-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H15ClN4/c21-15-5-7-16(8-6-15)23-20-18-4-2-1-3-17(18)19(24-25-20)13-14-9-11-22-12-10-14/h1-12H,13H2,(H,23,25)/i5D,6D,7D,8D |
| SMILES | ClC(C([2H])=C1[2H])=C([2H])C([2H])=C1NC2=NN=C(CC3=CC=NC=C3)C4=CC=CC=C42 |
| Peso molecular (g/mol) | 423.76 |