Learn More
OHAUS™ Vaseline para rotores
Código de producto. 30130221 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30130221 10 mL cada uno
1 options
Código de producto. 30130221 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30314586
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.90€
    18.80€ / paquete de 1
    Ahorro 2.10€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Producto de alta calidad diseñado para mejorar el rendimiento y la durabilidad de sus rotores. Esta fórmula especial Vaseline es la solución perfecta para mantener el buen funcionamiento de su sofisticado equipo de laboratorio.
Este Vaseline Para rotores es un producto de alta calidad diseñado para mejorar el rendimiento y la durabilidad de sus rotores. Esta fórmula especial Vaseline es la solución perfecta para mantener el buen funcionamiento de su sofisticado equipo de laboratorio.
  • Elaborado con meticulosa atención al detalle, este Vaseline es una herramienta esencial para cualquier investigador, científico o técnico. Está diseñado para proporcionar una excelente lubricación, reduciendo la fricción y el desgaste de los componentes móviles del rotor. Al proteger contra la corrosión y garantizar un funcionamiento óptimo, este producto garantiza un rendimiento duradero para su valioso equipo.
  • Una de sus características más destacadas es su excepcional versatilidad. Adecuado para su uso con una amplia gama de rotores, es una opción muy confiable para diversas aplicaciones de laboratorio. Ya sea que trabaje con centrífugas, emulsionantes o cualquier otra maquinaria de rotor compleja, esta Vaseline Proporcionará resultados excepcionales.
  • Además de sus excepcionales propiedades lubricantes, este Vaseline Cuenta con una resistencia química y estabilidad superiores. Puede soportar temperaturas extremas, lo que garantiza un rendimiento constante en entornos de laboratorio exigentes. La formulación de alta calidad evita la Vaseline de romperse o perder su eficacia, incluso en las condiciones más duras.
  • Viene en un envase práctico y fácil de usar que hace que la aplicación sea muy sencilla. La boquilla precisa le permite controlar la cantidad de Vaseline aplicado, evitando desperdicios y asegurando una cobertura óptima. Con su larga vida útil y su tamaño de envase manejable, este Vaseline Es el compañero perfecto para su laboratorio, brindándole tranquilidad mientras realiza sus experimentos.
  • Invertir en esto Vaseline significa invertir en la longevidad y eficiencia de su equipo de laboratorio. Confíe en el reconocido mundialmente OHAUS marca para ofrecer un producto de máxima calidad que cumpla con los más altos estándares de rendimiento, confiabilidad y seguridad. Con esto Vaseline , usted puede concentrarse en su investigación sin preocuparse por fallas en el equipo o tiempos de inactividad innecesarios.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Lubricante
Formato Líquido viscoso
Para utilizar con (aplicación) Lubricación de rotores
Para utilizar con (equipo) Rotores
Cantidad 10 mL
Volumen (imperial) 10 mL
Volumen (métrico) 10 mL