Learn More
VAS2870, MedChemExpress
Código de producto. 16495358
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495358 10 mg 10 miligramos
16473326 25 mg 25 miligramos
16468077 5 mg 5 miligramos
16455986 100 mg 100 miligramos
16411557 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16495358 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12804
MedChemExpress VAS2870 is a NADPH oxidase (NOX) inhibitor.
VAS2870 is a NADPH oxidase (NOX) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VAS2870
Forma física Solid
CAS 722456-31-7
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H12N6OS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 83.3 mg/mL (231.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(N(CC2=CC=CC=C2)N=N3)=C3C(SC4=NC5=C(C=CC=C5)O4)=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 360.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.39
Porcentaje de pureza 98.23%