Learn More
VAS2870, MedChemExpress
Código de producto. 16468077
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16468077 5 mg 5 miligramos
16495358 10 mg 10 miligramos
16473326 25 mg 25 miligramos
16455986 100 mg 100 miligramos
16411557 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16468077 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12804
MedChemExpress VAS2870 is a NADPH oxidase (NOX) inhibitor.
VAS2870 is a NADPH oxidase (NOX) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VAS2870
Forma física Solid
CAS 722456-31-7
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H12N6OS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 83.3 mg/mL (231.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(N(CC2=CC=CC=C2)N=N3)=C3C(SC4=NC5=C(C=CC=C5)O4)=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 360.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.39
Porcentaje de pureza 98.23%