Learn More
Varlitinib, MedChemExpress
Código de producto. 16496737
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496737 5 mg 5 miligramos
16475016 100 mg 100 miligramos
16474028 10 mg 10 miligramos
16420387 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496737 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10530
MedChemExpress Varlitinib (ASLAN001) is a potent, reversible, small molecule pan-EGFR inhibitor with IC50s of 7, 2, 4 nM for HER1, HER2 and HER4, respectively.
Varlitinib (ASLAN001) is a potent, reversible, small molecule pan-EGFR inhibitor with IC50s of 7, 2, 4 nM for HER1, HER2 and HER4, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Varlitinib
CAS 845272-21-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H19ClN6O2S
Cantidad 5 mg
Sinónimo ASLAN001 ARRY-334543
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (178.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H]1N=C(NC2=CC3=C(NC4=CC=C(OCC5=NC=CS5)C(Cl)=C4)N=CN=C3C=C2)OC1
Peso molecular (g/mol) 466.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.94
Porcentaje de pureza 96.31%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease