Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pipeta Varipett™
Descripción
- Mango de polipropileno para permitir un uso prolongado sin fatiga
- El émbolo de PTFE garantiza un funcionamiento uniforme y fluido en tareas repetitivas
- El volumen de dispensación se puede ajustar girando el mando situado en la base de la unidad
- La exactitud es del ± 0,5 %
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,5% |
| Descripción | Pipeta Vari-Pet |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | Reutilizables |
| Material | Polipropileno con punta de Teflon |
| Número de canales | 1 |
| Tipo | Pipeta |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Incrementos | 0.01mL |
| Cantidad | 1 |