Learn More
Thermo Scientific™ Lector de microplacas multimodo Varioskan™ LUX
Código de producto. 17163451 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tecnología de medición:
Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, Fluorescence Intensity, Luminescence
Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, AlphaScreen, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence, AlphaScreen
Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence
Absorbencia, intensidad de la fluorescencia, Fluorescence Intensity
Reading Options:
Arriba
Parte superior e inferior, Bottom
No. of Dispensers:
1
2
Ninguno
Incluye:
Módulo de gas, software SkanIt para PC, edición de investigación
Software SkanIt para PC, edición de investigación
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tecnología de medición Reading Options No. of Dispensers Incluye Tamaño de la unidad
17163451 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, Fluorescence Intensity, Luminescence Parte superior e inferior, Bottom 2 Módulo de gas, software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
15350747 Absorbencia, intensidad de la fluorescencia, Fluorescence Intensity Arriba Ninguno Software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
15360747 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, Fluorescence Intensity, Luminescence Arriba Ninguno Software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
15370747 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence Arriba Ninguno Software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
17153451 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, Fluorescence Intensity, Luminescence Parte superior e inferior, Bottom Ninguno Módulo de gas, software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
16864263 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, Fluorescence Intensity, Luminescence Parte superior e inferior, Bottom 1 Módulo de gas, software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
15300757 Absorbencia, intensidad de la fluorescencia, Fluorescence Intensity Parte superior e inferior, Bottom Ninguno Software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
15320757 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, Fluorescence Intensity, Luminescence Parte superior e inferior, Bottom Ninguno Software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
17173451 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence Parte superior e inferior, Bottom Ninguno Módulo de gas, software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
17183451 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence Parte superior e inferior, Bottom 1 Módulo de gas, software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
15360757 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, AlphaScreen, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence, AlphaScreen Parte superior e inferior, Bottom Ninguno Software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
17193451 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence Parte superior e inferior, Bottom 2 Módulo de gas, software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
17133461 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, AlphaScreen, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence, AlphaScreen Parte superior e inferior, Bottom Ninguno Módulo de gas, software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
17143461 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, AlphaScreen, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence, AlphaScreen Parte superior e inferior, Bottom 1 Módulo de gas, software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
17153461 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, AlphaScreen, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence, AlphaScreen Parte superior e inferior, Bottom 2 Módulo de gas, software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
15330767 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, Fluorescence Intensity, Luminescence Parte superior e inferior, Bottom 1 Software SkanIt para PC, edición de investigación 1 PCS
15340767 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence Parte superior e inferior, Bottom 1 Software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
15360767 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, AlphaScreen, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence, AlphaScreen Parte superior e inferior, Bottom 1 Software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
15330777 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, Fluorescence Intensity, Luminescence Parte superior e inferior, Bottom 2 Software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
15340777 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence Parte superior e inferior, Bottom 2 Software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
15360777 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, AlphaScreen, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence, AlphaScreen Parte superior e inferior, Bottom 2 Software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
15340757 Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence Parte superior e inferior, Bottom Ninguno Software SkanIt para PC, edición de investigación cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Código de producto. 17163451 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor VLBL00GD2
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Analice una amplia variedad de muestras con cinco tecnologías de medición, entre las que se incluyen absorbancia (UV-Vis), intensidad de fluorescencia, luminiscencia, AlphaScreen/AlphaLISA y TRF.
Diseñado para investigadores de ciencias biológicas con una amplia variedad de necesidades, el lector de microplacas multidetección Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX viene equipado con una gama flexible de tecnologías de medición, incluidas tecnologías de absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, AlphaScreen y fluorescencia con resolución temporal.El instrumento simplifica la configuración de las mediciones con la selección automática del intervalo dinámico. Los controles de seguridad inteligentes facilitan el flujo de trabajo y ayudan a evitar errores experimentales.Varioskan LUX eleva el listón de la fiabilidad y la facilidad, con tecnología que trabaja en el interés' de los investigadores.
El lector multimodo Varioskan LUX ha recibido la certificación HTR™ de Cisbio Bioassays y la certificación DLReady™ de Promega Corporation.
El lector Varioskan LUX es un instrumento modular actualizable que ofrece una excelente utilidad para una gran variedad de aplicaciones.
  • Hasta cinco tecnologías de medición: absorbancia (UV-Vis), intensidad de fluorescencia (incluida transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia [FRET]), luminiscencia (directa y filtrada), AlphaScreen/AlphaLISA y fluorescencia resuelta en el tiempo (incluidas transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia resuelta en el tiempo/fluorescencia resuelta en el tiempo homogénea [TR-FRET/hTRF])
  • Óptica de monocromador y filtro
  • Barrido espectral para optimización de ensayos
  • Cinco modos de medición, incluidos punto final, cinética, espectros, espectros cinéticos y multipunto
  • Módulo de control de gases integrado para establecer las concentraciones de CO2 y O2 de ensayos basados en células
  • Dispensación y medición simultáneas para la supervisión de la señal al principio de una reacción
  • Selección automática del intervalo dinámico según la intensidad de la señal de cada pocillo
  • Controles de seguridad inteligentes diseñados para identificar y alertar al usuario de posibles problemas antes de que ocurran
  • Calibración automatizada de instrumentos y autodiagnóstico para un rendimiento fiable
  • Lector compatible con certificación HTRF según CisBio Bioassays
  • Certificación DLReady validada por Promega Corporation
Varioskan LUX está vinculado al potente e intuitivo software SkanIt, que proporciona una excelente facilidad de uso y flexibilidad.
  • Sin licencia: todos los usuarios pueden instalar el software en su ordenador
  • Interfaz intuitiva y flexible para varios usuarios y ensayos
  • Innovadora herramienta de pipeteo virtual Virtual Pipetting Tool que simplifica la definición de la disposición de las muestras en la placa
  • Los datos de medición se guardan continuamente en la base de datos, por lo que no hay pérdida de datos debido a interrupciones inesperadas, tales como interrupciones en el suministro eléctrico o anulaciones accidentales’
  • Exportación y procesamiento de datos simplificados
    • Exportación de datos con un único clic de ratón o posibilidad de envío automático por correo electrónico al final del ciclo
    • Varios formatos de archivo disponibles para exportar los resultados: *.xlsx, *.pdf, *.xml y *.txt
  • Muestra el barrido espectral y las curvas cinéticas en tiempo real durante la medición
  • Cálculos integrados para el análisis de datos (p. ej. sustracción de blanco, media/DE/%CV, curva estándar, respuesta ante la dosis, control de calidad, clasificación, análisis espectral y cinético, fórmula personalizada, etc.)
  • Informes de resultados exhaustivos con trazabilidad a ajustes y acciones de tiempo de ejecución
  • Dos ediciones disponibles: la versión de investigación (Research Edition) para las ciencias biológicas y la versión de descubrimiento de fármacos (Drug Discovery Edition), que ofrece las funciones necesarias para garantizar la conformidad con la norma 21 CFR Parte 11 de la FDA.
El lector Varioskan LUX es modular y actualizable, de modo que puede crear el sistema que mejor se adapte a sus necesidades. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Compatibilidad robot;
Tipo de detector Tubo fotomultiplicador (PMT)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 58 x 53 x 51 cm (23 x 21 x 20 in.)
Interfaz Software para PC (software Thermo Scientific SkanIt)
Temperatura de la incubadora Hasta 45 °C
Fuente de luz Lámpara flash de xenón
Velocidad de medición 15 s para placa de 96 pocillos, 45 s para placa de 384 pocillos, 135 s para placa de 1536 pocillos (tiempos mínimos)
Tecnología de medición Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, Fluorescence Intensity, Luminescence
Tipos de placas Placa de 6 a 1536 pocillos (absorbancia en placas de 6 a 384 pocillos)
Línea de productos Varioskan
Reading Options Parte superior e inferior, Bottom
Agitación Orbital
Velocidad de barrido espectral <2,2 s/pocillo, de 400 a 500 nm, 1 flash, pasos de 2 nm
Intervalo de lectura De 0 a 6 abs
Selección de longitud de onda Absorbancia: Monocromador doble, intensidad de fluorescencia: Monocromador de doble excitación y emisión, Quad Monochromators (FL); 2 Ex, 2 Em, Filters (Lum., TRF, Alpha)
Tipo de software Software SkanIt
Exactitud (fotométrica) 0,003 Abs o ±2 %, entre 200 y 399 nm (de 0 a 2 Abs), 0,003 Abs o ±1 %, entre 400 y 1000 nm (de 0 a 3 Abs)
Intervalo de concentración de CO2 0,1 al 15 %
Fondo (imperial) 23 pulg.
Fondo (métrico) 58 cm
Volumen de dispensación 2 to 5000 μL with 1 μL increments
Intervalo dinámico Intensidad de fluorescencia: lectura superior >6 décadas; luminiscencia: >7 décadas
Filtros de emisión Available for purchase
Altura (imperial) 20 pulg.
Altura (métrico) 51 cm
Incluye Módulo de gas, software SkanIt para PC, edición de investigación
Linealidad Placa de 96 pocillos: De 0 a 4 Abs, ±2 % a 450 nm, placa de 384 pocillos: De 0 a 3 Abs ±2 % a 450 nm
Tipo de medición Punto final, cinética, espectros, multipunto, espectros cinéticos
No. of Dispensers 2
Intervalo de concentración de O2 Del 1 al 21%
Precisión SD <0,001 Abs o CV <0,5 %, a 450 nm (de 0 a 3 Abs)
Sensibilidad Intensidad de fluorescencia (lectura superior): <0,4 fmol de fluoresceína/pocillo (placa negra de 384 pocillos); luminiscencia: <7 amol de ATP/pocillo (placa de 384 pocillos de color blanco)
Versiones de idioma del software Inglés, francés, alemán, español, portugués, italiano, japonés, chino y ruso
Intervalo de longitud de onda Absorbancia: de 200 a 1000 nm, intensidad de fluorescencia: Excitación: de 200 a 1000 nm, emisión: de 270 a 840 nm, luminiscencia: de 360 nm a 670 nm
Peso (imperial) 125 lb
Peso (métrico) 57 kg
Anchura (imperial) 21 pulg.
Anchura (métrico) 53 cm