Learn More
Macherey-Nagel™ Soporte para precolumnas VarioPrep™ para HPLC preparativa
Código de producto. 12757690 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
8 mm
32 mm
Longitud (métrico):
10 mm
15 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12757690 32 mm 15 mm cada uno
12472610 8 mm 10 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12757690 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 718253
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Utilice columnas de acero inoxidable VarioPrep™ para HPLC. El soporte para precolumnas VarioPrep™ para HPLC preparativa se ofrece en diferentes tamaños para una gran variedad de columnas.
Características
  • Sistema de columnas para HPLC preparativa fabricado de acero inoxidable con dos accesorios de extremo ajustable, por ejemplo, para el uso frecuente de técnicas de inversión de flujo
  • Permite la compensación de un volumen muerto, que podría resultar en la entrada de la columna después de algún tiempo de funcionamiento, sin necesidad de abrir la columna
  • Se puede envasar con todas las sílices esféricas NUCLEODUR™ y NUCLEOSIL™
  • Los soportes de columna vienen en una variedad de tamaños para diferentes columnas
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 32 mm
Longitud (métrico) 15 mm
Tipo de producto Soporte de columna