Learn More
Lauda™ Enfriador de circulación Variocool VC 3000 con enchufe CEE7/7 y calentador integrado
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16813610
Change view
Click to view available options
Presión máxima:
3,2 bar
4,8 bar
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Presión máxima unitSize
16813610 3,2 bar cada uno
16853630 4,8 bar cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16813610 Proveedor Lauda™ N.º de proveedor L000715
Enfriador de circulación con calentador integrado
  • Pantalla TFT a color para indicación simultánea de valores reales y ajustados, ilustración gráfica del perfil de temperatura
  • Menú de navegación con texto claro
  • Seis idiomas seleccionables: DE, EN, FR, SP , IT, RU
  • Introducción sencilla mediante cursor y teclas programables
  • Regulador continuo totalmente electrónico con acción PID
  • Indicación electrónica de nivel y alarma de nivel bajo
  • Potente bomba de presión USB interfaz como estándar
    • Actualizable con módulo de interfaz (analógico, de contacto, RS 232/485, Profibus , Ethernet-USB)
  • Indicación remota de fallos mediante contacto flotante
  • Programador integrado con 150 segmentos máx., que se pueden dividir en cinco programas
  • Derivación ajustable para limitación de presión
  • Abertura de llenado en la parte superior, tapón de drenaje en la parte posterior
  • Sistema SmartCool para la gestión digital de la refrigeración con ahorro de energía, incluido el control de encendido y apagado del compresor
  • Funciona con líquidos no inflamables (agua, agua/glicol)
  • Aire de refrigeración del condensador
  • Características técnicas:
    • Rango de temperatura de trabajo: -20 a 80 °C
    • Rango de temperatura ambiente: 5 a 40 °C
    • Estabilidad de temperatura: 0,05 ± K
    • Potencia máxima del calentador: 1,5 kW
    • Consumo máximo de energía: 2,6 kW
    • Caudal de la bomba presión máxima: 37 L/min
    • Rosca de conexión de entrada/salida (exterior): G 3/4
    • Ajuste de presión: derivación
    • Volumen de llenado máximo: 33 L
    • Alimentación: 230 V, 50 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
    • Accesorio estándar:
      • Dos boquillas de 19 mm (3/4 in) con tapón de rosca G 3/4 para conectores de bomba
  • Especificaciones
    Intervalo de temperatura -20°C a +80°C
    Presión máxima 3,2 bar
    Tensión 230 V