Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de diafragma químico VARIO™ MV 10C NT Select
Código de producto. 17724919
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Reino Unido
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
17724919 CEE cada uno
17734919 Reino Unido cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17724919 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 25744750
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
La bomba MV 10C NT es ideal para aquellos que necesiten alta velocidad de bombeo y vacío final de fracción de milibar para trabajar con disolventes con punto de ebullición alto. La bomba ofrece un rendimiento fiable para rotavapores de suelo, hornos de secado al vacío, columnas de destilación al vacío y otras aplicaciones similares.
  • Controlador de vacío VACUU·SELECT con interfaz gráfica de usuario y aplicaciones predefinidas simplifica el trabajo en el laboratorio
  • Detección automática del punto de ebullición y ajuste del vacío para tiempos de proceso cortos
  • Ideal para la evaporación de grandes cantidades de disolventes de alta ebullición, incluso a bajas temperaturas.
  • Vida útil extralarga del diafragma para unos costes operativos y de mantenimiento mínimos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 0,6 mbar
Incluye Bomba montada, manual
Nivel de ruido 47 dBA
Tipo de tapón CEE
Peso (métrico) 28,9 kg
Caudal 12,8 metros³ /hora.
Altura global (métrico) 450 mm
Longitud global (métrico) 533 mm
Anchura global (métrico) 260 mm
Tipo de bomba Sistema de vacío
Clasificación de carcasa IP40
Presión máxima 1,1 bar
Para utilizar con (equipo) Rotavapores, hornos de secado al vacío, columnas de destilación al vacío
Tensión 200/230 V