Learn More
VACUUBRAND™ Unidad de bombeo químico VARIO™, PC 3004 Vario Select
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15950231
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Kaltgerätestecker EN 60320
Modelo:
PC 3004 VARIO Select EKP
PC 3004 Vario Select
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Modelo unitSize
15950231 CEE PC 3004 Vario Select cada uno
16251792 Kaltgerätestecker EN 60320 PC 3004 VARIO Select EKP cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15950231 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20737550
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un control de vacío preciso al ajustar la velocidad del motor, un condensador de vapor de escape permite una recuperación casi completa de los disolventes. El modo de evaporación automática es perfecto para controlar aplicaciones como la evapo
  • VACUU·SELECT El controlador de vacío con interfaz gráfica de usuario y aplicaciones predefinidas simplifica el trabajo en el laboratorio
  • Detección automática del punto de ebullición y ajuste del vacío para tiempos de proceso cortos.
  • La potente bomba de vacío cumple con los requisitos de alto vacío para la mayoría de los disolventes de alto punto de ebullición.
  • Extraordinaria vida útil del diafragma para unos costes operativos y de mantenimiento mínimos.
  • Excelente compatibilidad medioambiental gracias a un bajo consumo de energía y a la eficiente recuperación de disolventes.
  • La bomba es adecuada para aplicaciones exigentes, incluso con disolventes de alto punto de ebullición.
  • Utilice el control manual del punto de ajuste para procesos sencillos, ejecute destilaciones totalmente automatizadas o cree aplicaciones únicas con una sencilla edición de arrastrar y soltar.
  • VACUU·SELECT El controlador detecta la ebullición del solvente y ajusta automáticamente la velocidad del motor de la bomba para mantener el control del proceso durante la evaporación del solvente.
  • VARIO Control de velocidad del motor para intervalos de mantenimiento excepcionalmente largos
  • El  separador de entrada de vidrio con un revestimiento protector robusto evita que partículas y gotas de líquido ingresen a la bomba, lo que previene daños y extiende la vida útil de la bomba.
  • El condensador de vapor de escape permite una recuperación casi completa de los disolventes cuando se utiliza con una línea de agua refrigerada o un enfriador de recirculación.
  • La pantalla táctil se puede manejar incluso con guantes de seguridad.
  • Elija entre 14 idiomas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 1,5 Mbar (sin lastre de gas), 3 Mbar (con lastre de gas)
temp. VACUU·SELECT
Peso con embalaje (métrico) 24,8 kg
Incluye Unidad de bombeo lista para usar (completamente montada con manual)
Velocidad motor De 30 a 2400 min-1
Certificaciones/conformidad Certificación CE; II 3/-G IIC T3 x Atm interna. Reino Unido
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 419 x 243 x 457 mm
Material PTFE (parcialmente reforzado con carbono), ETFE/ECTFE (parcialmente reforzado con fibra de carbono), FFKM, cerámica, PPS
Modelo PC 3004 Vario Select
Nivel de ruido 43 dBA
Tipo de tapón CEE
Vataje 0,53 kW
Peso (métrico) 21,6 kg
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 4,6 metros³ /hora.
Frecuencia 50 - 60 Hz
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP40
N. º de cabezales de bomba 4
Aplicaciones Vacío inteligente con control VARIO™, evaporador rotativo/ evaporador paralelo, concentradores de vacío, cámaras de secado
N.º de etapas 3
Presión máxima 1,1 bar
Tensión 200/230 V