Learn More
Trajan™ Varian Revestimiento SPI
Código de producto. 12943971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
5/paq.
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,8 mm
Incluye:
Restricción de 0,25 mm
Restricción de 0,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Diámetro interior (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
12943971 1 unidad 0,8 mm Restricción de 0,5 mm cada uno
10635841 5/paq. 0,5 mm Restricción de 0,25 mm paquete de 5
10107210 5/paq. 0,8 mm Restricción de 0,25 mm paquete de 5
11920745 5/paq. 0,8 mm Restricción de 0,25 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12943971 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 09203401
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos Varian/Bruker
Especificaciones
Tipo de producto Revestimiento SPI
Para utilizar con (aplicación) 0,53 mm de diámetro interior On-Column
Incluye Restricción de 0,5 mm
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 54 mm
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Diámetro exterior (imperial) 4,6 mm
Para utilizar con (equipo) Instrumentos Varian GC