Learn More
Watson-Marlow Accionamiento de la serie 323 con cabezal de bomba 313DW
Código de producto. 12416350
Cambiar vista
Click to view available options
Cabezal de bomba:
313D
323Du
323E/D
323S/D
323U/D
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cabezal de bomba unitSize
12416350 323S/D cada uno
12406350 313D cada uno
12426350 323U/D cada uno
12436350 323Du cada uno
12456340 - cada uno
15306151 323E/D cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12416350 Proveedor Watson-Marlow N.º de proveedor 030.3134.3DU
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bombas con carcasa serie 300. Bombas de sobremesa de un solo canal o multicanal con control manual, remoto, analógico, RS232 y dosificación precisa.
  • Las bombas de laboratorio de la serie 300 son una solución de bombeo de sobremesa con capacidades de control manual, remoto, analógico o RS232. Con una parte superior de ABS resistente a los químicos y protección IP31, las bombas 323E/D tienen un teclado de membrana que controla la bomba y una pantalla LCD digital para mostrar la velocidad. Hay cuatro modelos con grados crecientes de funcionalidad:
  • Bombas de alto caudal con control mejorado 323E/DDu RS232/automáticas/manuales
  • Bombas 323E/DU y 323E/DU con control analógico automático y manual mejorado
  • Bombas de control manual de alto rendimiento 323E/DS
  • Bombas de control manual 323E/DE
Opciones de cabezales de bomba disponibles de serie (otras disponibles bajo petición):
  • Cabezales de bomba de tres rodillos 313D y 313D2 para tubos continuos
  • Cabezales de bomba de cuatro rodillos 314D y 314D2 para tubos continuos
  • Cabezales de microcassette de cuatro rodillos y cinco canales 314MC
  • Cabezales de microcassette de cuatro rodillos y cinco canales 318MC
  • Cabezales 501RL y 501RL2 para tubos continuos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de control Velocidad variable
Tipo de pantalla LCD
Clasificación de carcasa IP31
Caudal 0,81 a 2000 ml/min
Motor Speed 3,0 a 400 rpm
Reversible Sí
Control externo Comandos de control automático analógicos 4-20 mA o 0-10 V, manuales o remotos, o RS232.
Cabezal de bomba 323S/D
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 230 x 230 x 132 mm
Tensión 100/120/220/240 V