Learn More
Watson-Marlow Accionamiento de la serie 323 con cabezal de bomba 313DW
Descripción
- Las bombas de laboratorio de la serie 300 son una solución de bombeo de sobremesa con capacidades de control manual, remoto, analógico o RS232. Con una parte superior de ABS resistente a los químicos y protección IP31, las bombas 323E/D tienen un teclado de membrana que controla la bomba y una pantalla LCD digital para mostrar la velocidad. Hay cuatro modelos con grados crecientes de funcionalidad:
- Bombas de alto caudal con control mejorado 323E/DDu RS232/automáticas/manuales
- Bombas 323E/DU y 323E/DU con control analógico automático y manual mejorado
- Bombas de control manual de alto rendimiento 323E/DS
- Bombas de control manual 323E/DE
Opciones de cabezales de bomba disponibles de serie (otras disponibles bajo petición):
- Cabezales de bomba de tres rodillos 313D y 313D2 para tubos continuos
- Cabezales de bomba de cuatro rodillos 314D y 314D2 para tubos continuos
- Cabezales de microcassette de cuatro rodillos y cinco canales 314MC
- Cabezales de microcassette de cuatro rodillos y cinco canales 318MC
- Cabezales 501RL y 501RL2 para tubos continuos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de control | Velocidad variable |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Clasificación de carcasa | IP31 |
| Caudal | 4,1 a 2000 ml/min |
| Motor Speed | De 15 a 400 rpm |
| Reversible | Sí |
| Control externo | Manual |
| Nivel de ruido | <70 dB (A) a 1 m |
| N.º de rodillos | 3 |
| Cabezal de bomba | 313D |
| Mostrar más |