Learn More
Biochrom Portaceldas de paso óptico variable
Código de producto. 11603024 Tienda Harvard Bioscience Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Soporte de celda
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11603024 Soporte de celda cada uno
1 options
Código de producto. 11603024 Proveedor Biochrom N.º de proveedor 80710005
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Portaceldas de longitud de trayectoria variable para uso con Ultrospec 7000/8000/9000.
  • Admite celdas con trayectorias ópticas de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 mm.
  • Incluye un tornillo de mariposa
Especificaciones
Tipo Soporte de celda
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (equipo) Ultrospec 7000/8000/9000
Admite Celdas con longitud de trayectoria de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 mm
Incluye 1 x tornillo de mariposa
Forma Rectangulares