Learn More
Berthold Technologies Inyector variable JET (#1) en preposición
Código de producto. 31777358 Tienda Berthold Technologies Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dispensación por volumen (métrico):
De 10 a 100 μL
Código de producto. Dispensación por volumen (métrico)
31777358 De 10 a 100 μL
1 options
Código de producto. 31777358 Proveedor Berthold Technologies N.º de proveedor 7037901
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Inyector para dispensación automática de reactivos en luminómetros compatibles.
  • Centro soporta hasta tres JET inyectores con volúmenes variables en posiciones previas a la medición o medición
  • La inyección ultrarrápida minimiza el retardo entre la inyección y la medición
  • Adecuado para medir reacciones rápidas como la luminiscencia de flash
  • Utiliza Teflon fuelles para inyecciones rápidas y precisas
  • Proporciona una mezcla eficiente y una larga vida útil
  • Proporciona una inyección precisa de volúmenes pequeños y grandes con >un 98% de precisión en todo el rango de volumen
  • Diseñado para un bajo mantenimiento debido a su funcionamiento sin fricción
  • Compatible con suspensiones de celda debido a las bajas fuerzas de corte y materiales adecuados
Especificaciones
Tipo de inyección JET Inyectores
Dispensación por volumen (métrico) De 10 a 100 μL
Color Gris
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de la luminiscencia
Tensión 24 VDC
Para utilizar con (equipo) Luminómetro de microplacas Centro LB 963