Learn More
Varespladib, MedChemExpress
Descripción
Varespladib (LY315920) is a potent and selective group IIA, secretory phospholipase A2 (sPLA2) inhibitor with an IC50 of 9 nM. Varespladib exhibits the significant inhibitory effect on sPLA2 activity in serum from various species including rat, rabbit, guinea pig and human with IC50s of 8.1 nM, 5.0 nM, 3.2 nM and 6.2 nM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Varespladib |
| CAS | 172732-68-2 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H20N2O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | LY315920 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 32 mg/mL (84.12 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(O)COC1=CC=CC2=C1C(C(C(N)=O)=O)=C(CC)N2CC3=CC=CC=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 380.39 |
| Mostrar más |