Learn More
Vareniclina, TRC
Código de producto. 30454363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454363 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30454363 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV2156355MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Varenicline
CAS 249296-44-4
Fórmula molecular C13 H13 N3
Cantidad 5 mg
Sinónimo 6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine','7,8,9,10-tetrahydro-, 7,8,9,10-Tetrahydro-6,10-methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, CP 526555, Champix, Chantix, Varenicline
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13N3/c1-2-16-13-5-11-9-3-8(6-14-7-9)10(11)4-12(13)15-1/h1-2,4-5,8-9,14H,3,6-7H2/t8-,9+
SMILES C1NC[C@H]2C[C@@H]1c3cc4nccnc4cc23
Peso molecular (g/mol) 211.262
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.111