Learn More
N-glucósido de vareniclina, TRC
Código de producto. 30455303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455303 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30455303 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV0984952.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Varenicline N-Glucoside
CAS 873302-31-9
Fórmula molecular C19 H23 N3 O5
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23N3O5/c23-8-15-16(24)17(25)18(26)19(27-15)22-6-9-3-10(7-22)12-5-14-13(4-11(9)12)20-1-2-21-14/h1-2,4-5,9-10,15-19,23-26H,3,6-8H2/t9?,10?,15-,16-,17+,18-,19?/m1/s1
SMILES OC[C@H]1OC([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)N2CC3CC(C2)c4cc5nccnc5cc34
Peso molecular (g/mol) 373.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.1638