Learn More
Varenicline, MedChemExpress
Código de producto. 16464246
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16464246 100 mg 100 miligramos
16445577 5 mg 5 miligramos
16432536 25 mg 25 miligramos
16409496 50 mg 50 miligramos
16402838 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16464246 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10019
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
MedChemExpress Varenicline (CP 526555) is a potent partial agonist for α4β2 nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) with an EC50 value of 2.3 μM. Varenicline is a full agonist for α3β4 and α7 nAChRs with EC50 values of 55 μM and 18 μM, respectively. Varenicline is a nicotinic ligand based on the structure of cytosine, and has the potential for smoking cessation treatment.
Varenicline (CP 526555) is a potent partial agonist for α4β2 nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) with an EC50 value of 2.3 μM. Varenicline is a full agonist for α3β4 and α7 nAChRs with EC50 values of 55 μM and 18 μM, respectively. Varenicline is a nicotinic ligand based on the structure of cytosine, and has the potential for smoking cessation treatment.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Varenicline
CAS 249296-44-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H13N3
Cantidad 100 mg
Sinónimo CP 526555
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (118.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES C12=C(C=C3N=CC=NC3=C2)C4CC1CNC4
Peso molecular (g/mol) 211.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.26
Porcentaje de pureza 99.98%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation