Learn More
Varenicline Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16494246
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494246 100 mg 100 miligramos
16482838 10 mg 10 miligramos
16462536 25 mg 25 miligramos
16449496 50 mg 50 miligramos
16425587 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494246 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10020
MedChemExpress Varenicline Hydrochloride (CP 526555 hydrochloride) is a high affinity, selective α4β2 nicotine acetylcholine receptor (nAChR) partial agonist and full α7 nAChR agonist. Varenicline Hydrochloride is also a potent partial agonist of α6β2 nAChR in striatum of rats with a Ki value of 0.12 nM.
Varenicline Hydrochloride (CP 526555 hydrochloride) is a high affinity, selective α4β2 nicotine acetylcholine receptor (nAChR) partial agonist and full α7 nAChR agonist. Varenicline Hydrochloride is also a potent partial agonist of α6β2 nAChR in striatum of rats with a Ki value of 0.12 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Varenicline Hydrochloride
CAS 230615-23-3
Color Deep Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H14ClN3
Cantidad 100 mg
Sinónimo CP 526555 hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (201.84 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 2.5 mg/mL (10.09 mM)
SMILES C1(C2CC3CNC2)=C3C=C(N=CC=N4)C4=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 247.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.72
Porcentaje de pureza 98.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation