Learn More
Vareniclina carbamoil beta-D-glucuronuro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Varenicline Carbamoyl beta-D-Glucuronide |
| CAS | 535920-98-0 |
| Fórmula molecular | C20H21N3O8 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-(6,7,9,10-Tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-carboxylate)beta-D-Glucopyranuronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21N3O8/c24-14-15(25)17(18(27)28)30-19(16(14)26)31-20(29)23-6-8-3-9(7-23)11-5-13-12(4-10(8)11)21-1-2-22-13/h1-2,4-5,8-9,14-17,19,24-26H,3,6-7H2,(H,27,28)/t8-,9+,14-,15-,16+,17-,19-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC(=O)N2C[C@H]3C[C@@H](C2)c4cc5nccnc5cc34)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 431.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 431.1329 |