Learn More
Vardenafil Oxopiperazina (impureza), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desethyl Vardenafil Oxopiperazine |
| CAS | 448184-58-5 |
| Fórmula molecular | C21 H26 N6 O5 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[2-Ethoxy-5-[(3-oxo-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-5-methyl-7-propyl-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 4-[[3-(1,4-Dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-piperazinone, Vardenafil oxopiperazine (impurity) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26N6O5S/c1-4-6-17-23-13(3)19-21(29)24-20(25-27(17)19)15-11-14(7-8-16(15)32-5-2)33(30,31)26-10-9-22-18(28)12-26/h7-8,11H,4-6,9-10,12H2,1-3H3,(H,22,28)(H,24,25,29) |
| SMILES | CCCc1nc(C)c2C(=O)N=C(Nn12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCNC(=O)C4 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-etoxi-5-(3-oxopiperazin-1-il)sulfonil-fenil]-5-metil-7-propil-1H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 474.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 474.1685 |