Learn More
Vardenafil N-óxido, Mikromol™
Descripción
N-óxido de vardenafilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vardenafil N-Oxide |
| CAS | 448184-48-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Vardenafil N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H32 N6 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-[2-ethoxy-5-[(4-ethyl-4-oxido-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-5-methyl-7-propyl-, Piperazine, 1-[[3-(1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-ethyl-, 4-oxide (9CI), Vardenafil N-Oxide, Vardenafil Related Compound D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H32N6O5S/c1-5-8-20-24-16(4)21-23(30)25-22(26-28(20)21)18-15-17(9-10-19(18)34-7-3)35(32,33)27-11-13-29(31,6-2)14-12-27/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,25,26,30) |
| SMILES | CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CC[N+]([O-])(CC)CC4 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-etoxi-5-(4-etil-4-oxidopiperazin-4-io-1-il)sulfonilfenil]-5-metil-7-propil-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-ona |
| Mostrar más |