Learn More
Vardenafil hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16498306
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498306 100 mg 100 miligramos
16401426 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16498306 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0442A
MedChemExpress Vardenafil hydrochloride is a selective and orally active inhibitor of phosphodiesterase-5 (PDE5), with an IC50 of 0.7 nM.
Vardenafil hydrochloride shows inhibitory towards PDE1 (180 nM), PDE6 (11 nM), PDE2, PDE3, and PDE4 (>1000 nM). Vardenafil hydrochloride competitively inhibits cyclic guanosine monophosphate (cGMP) hydrolysis and thus increases cGMP levels. Vardenafil hydrochloride can be used for the research like erectile dysfunction, hepatitis, diabetes[1]-[6].
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vardenafil hydrochloride
CAS 224785-91-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H33ClN6O4S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (190.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (190.45 mM)
SMILES CCCC1=NC(C)=C2N1N=C(C(C=C(S(=O)(N3CCN(CC)CC3)=O)C=C4)=C4OCC)NC2=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 525.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 525.06
Porcentaje de pureza 99.48%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation