missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vardenafil Dihydrochloride Salt, Vardenafil Dihydrochloride Salt, TRC

Código de producto. 17954495
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17954495 100 mg 100 miligramos
17982415 10 mg 10 miligramos
17993445 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17954495 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV098001100MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

Fórmula molecular C23 H32 N6 O4 S . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 561.52
Sinónimo Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-[2-ethoxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-5-methyl-7-propyl-, hydrochloride (1:2)Piperazine, 1-[[3-(1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-ethyl-, dihydrochloride (9CI), Vardenafil dihydrochloride
Nombre IUPAC 2-[2-ethoxy-5-(4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonylphenyl]-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(CC)CC4

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Vardenafil dihydrochloride
CAS 224789-15-5
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32N6O4S.2ClH/c1-5-8-20-24-16(4)21-23(30)25-22(26-29(20)21)18-15-17(9-10-19(18)33-7-3)34(31,32)28-13-11-27(6-2)12-14-28;;/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,25,26,30);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 560.1739
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.