Learn More
Diclorhidrato de vardenafilo, Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de vardenafilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vardenafil dihydrochloride |
| CAS | 224789-15-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Vardenafil dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H32 N6 O4 S . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-[2-ethoxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-5-methyl-7-propyl-, hydrochloride (1:2), Piperazine, 1-[[3-(1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-ethyl-, dihydrochloride (9CI), Vardenafil dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H32N6O4S.2ClH/c1-5-8-20-24-16(4)21-23(30)25-22(26-29(20)21)18-15-17(9-10-19(18)33-7-3)34(31,32)28-13-11-27(6-2)12-14-28;;/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,25,26,30);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(CC)CC4 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-etoxi-5-(4-etilpiperazin-1-il)sulfonilfenil]-5-metil-7-propil-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-ona; diclorhidrato |
| Mostrar más |