Learn More
Diclorhidrato de vardenafilo, LoGiCal
Código de producto. 30463058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463058 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463058 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1619.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vardenafil dihydrochloride
CAS 224789-15-5
Nombres de analitos o componentes Vardenafil dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H32 N6 O4 S . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-[2-ethoxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-5-methyl-7-propyl-, hydrochloride (1:2), Piperazine, 1-[[3-(1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-ethyl-, dihydrochloride (9CI), Vardenafil dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32N6O4S.2ClH/c1-5-8-20-24-16(4)21-23(30)25-22(26-29(20)21)18-15-17(9-10-19(18)33-7-3)34(31,32)28-13-11-27(6-2)12-14-28;;/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,25,26,30);2*1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cl.CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(CC)CC4
Nombre IUPAC 2-[2-etoxi-5-(4-etilpiperazin-1-il)sulfonilfenil]-5-metil-7-propil-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-ona; diclorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 561.52
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 560.1739 g/mol