Learn More
MedChemExpress Vapreotide
Código de producto. 16464977
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16464977 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16464977 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP0061
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Vapreotide is a neurokinin-1 (NK1) receptor antagonist, with an IC50 of 330 nM.
Especificaciones
Pureza 98.75%
CAS 103222-11-3
Contenido y almacenamiento Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecular 1131.37 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 50 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 100 mg/mL (88.39 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo RC160∣ BMY 41606